Print…
3,4-Dichlorobenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2451-25G D2451-5G
TCIAD2451-25GEA 219 EUR
TCIAD2451-25G TCIAD2451-5G
3,4-Dichlorobenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Dichlorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇Cl₂N
Peso Molecular: 176.04 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008114
Número CAS: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb84bd56e3a30189fa394d082be90041724be49c&vid=cb84bd56e3a30189fa394d082be90041724be49c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %