Print…
2-Fluorobenzilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0538-25G F0538-5G
TCIAF0538-25GEA 108 EUR
TCIAF0538-25G TCIAF0538-5G
2-Fluorobenzilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluorobenzilamina
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 75°C
Densidade: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 67°C
Número MDL : MFCD00008107
Número CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f2698a43fa8dfa52e3adb97b80be7119d02382&vid=e3f2698a43fa8dfa52e3adb97b80be7119d02382&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %