Print…
2,5-Difluorobenzylamine 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
D4034-5G D4034-1G
TCIAD4034-5GEA 226 EUR
TCIAD4034-5G TCIAD4034-1G
2,5-Difluorobenzylamine 98,0 GC, T
2,5-Difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇F₂N
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de Inflamação: 76°C
Número MDL : MFCD00010143
Número CAS: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c50faa5eb572137c10d371672c18413da2ce7a51&vid=c50faa5eb572137c10d371672c18413da2ce7a51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %