2,4-Difluorobenzilamina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D1996-1G
D1996-5G
TCIAD1996-1GEA
20
EUR
TCIAD1996-1G
TCIAD1996-5G
2,4-Difluorobenzilamina ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluorobenzilamina
Fórmula:
C₇H₇F₂N Ponto de ebulição: 82 - 84 °C (15 -rr) Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 68°C |
Número MDL :
MFCD00010142 Número CAS: 72235-52-0 EINECS: 276-502-0 UN: 2735 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |