Print…
Azelaic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
A1318-25G A1318-250G
TCIAA1318-25GEA 23 EUR
TCIAA1318-25G TCIAA1318-250G
Azelaic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Azelaic acid
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Peso Molecular: 188.22 g/mol
Ponto de ebulição: 306°C
Ponto de Fusão: 106
Ponto de Inflamação: 215
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004432
Número CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 14,00905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=431eb9979a797a32adac0ea5ec6b0cfa3cac149b&vid=431eb9979a797a32adac0ea5ec6b0cfa3cac149b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency