Print…
Azelaic acid ≥80.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
A0561-25G A0561-500G
TCIAA0561-25GEA 16 EUR
TCIAA0561-25G TCIAA0561-500G
Azelaic acid ≥80.0% (por GC)
Azelaic acid
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Peso Molecular: 188.22 g/mol
Ponto de ebulição: 360°C
Ponto de Fusão: 106
Ponto de Inflamação: 215
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004432
Número CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 14,00905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cc197c25358a606244fcd69e5626dfb080e269d&vid=2cc197c25358a606244fcd69e5626dfb080e269d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C