Print…
Dimethyl suberate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dimethyl octanedioate, 1,8-Octanedioic acid dimethyl ester, Suberic acid dimethyl ester
O0183-25ML O0183-500ML
TCIAO0183-25MLEA 130 EUR
TCIAO0183-25ML TCIAO0183-500ML
Dimethyl suberate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl suberate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 270°C
Ponto de Fusão: –3,1 °C
Densidade: 1,014 g/cm³ (18 °C)
Número MDL : MFCD00008471
Número CAS: 1732-09-8
EINECS: 217-059-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1a795f9ed918ecee500542a3c064060c5aded79&vid=d1a795f9ed918ecee500542a3c064060c5aded79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %