Print…
1,7-Octadiene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Octa-1,7-diene
O0104-25ML O0104-500ML O0104-100ML
TCIAO0104-25MLEA 24 EUR
TCIAO0104-25ML TCIAO0104-500ML TCIAO0104-100ML
1,7-Octadiene ≥97.0% (por GC)
1,7-Octadiene
Fórmula: C₈H₁₄
Peso Molecular: 110.2 g/mol
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Fusão: –70°C
Ponto de Inflamação: 9°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008668
Número CAS: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&vid=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %