Print…
Diethyl adipate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A0162-500ML A0162-25ML
TCIAA0162-500MLEA 45 EUR
TCIAA0162-500ML TCIAA0162-25ML
Diethyl adipate ≥99.0% (por GC)
Diethyl adipate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Ponto de ebulição: ~ 251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –19,8 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009215
Número CAS: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 14,00162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66f17408cb1b5713ab3b6eacae6ab81f6172d2f4&vid=66f17408cb1b5713ab3b6eacae6ab81f6172d2f4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5