Print…
Hexametilenodiamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
D0095-25G D0095-500G
TCIAD0095-25GEA 16 EUR
TCIAD0095-25G TCIAD0095-500G
Hexametilenodiamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Hexametilenodiamina
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Peso Molecular: 116.21 g/mol
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Inflamação: 80
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008243
Número CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8 III
Merck Index: 14,04695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25fe2af8c81dd0a9715db7a8b2c4a7c393240c5c&vid=25fe2af8c81dd0a9715db7a8b2c4a7c393240c5c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C