Print…
Dimethyl glutarate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
G0185-25G G0185-500G G0185-100G
TCIAG0185-25GEA 16 EUR
TCIAG0185-25G TCIAG0185-500G TCIAG0185-100G
Dimethyl glutarate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl glutarate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008468
Número CAS: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7579c3e452ec02c3e8b93b8a227f84033a0d9d&vid=fb7579c3e452ec02c3e8b93b8a227f84033a0d9d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %