Print…
Ácido glutárico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0069-25G G0069-500G
TCIAG0069-25GEA 17 EUR
TCIAG0069-25G TCIAG0069-500G
Ácido glutárico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido glutárico
Fórmula: C₅H₈O₄
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Fusão: 98 °C
Densidade: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004410
Número CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 14,04473
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency