Print…
1,5-Hexadiene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0084-25ML H0084-500ML H0084-100ML
TCIAH0084-25MLEA 22 EUR
TCIAH0084-25ML TCIAH0084-500ML TCIAH0084-100ML
1,5-Hexadiene ≥97.0% (por GC)
1,5-Hexadiene
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 59°C
Ponto de Fusão: –141 °C
Densidade: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -46°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008666
Número CAS: 592-42-7
EINECS: 209-754-7
UN: 2458
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95415d12e4e916313cc90ab74a6be87910546cfa&vid=95415d12e4e916313cc90ab74a6be87910546cfa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %