Print…
1,5-Dihydroxynaphthalene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
D0590-25G D0590-500G D0590-100G
TCIAD0590-25GEA 17 EUR
TCIAD0590-25G TCIAD0590-500G TCIAD0590-100G
1,5-Dihydroxynaphthalene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,5-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 375
Ponto de Fusão: 180
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003980
Número CAS: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=389e39fe95b80378577a115f37b38bdb2d082fbb&vid=389e39fe95b80378577a115f37b38bdb2d082fbb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %