Print…

1,5-Decadiyne 97,0 GC_ASSAY_METHOD

Fornecedor: TCI
Atenção

D1724-1ML D1724-5ML
TCIAD1724-1MLEA 62 EUR
TCIAD1724-1ML TCIAD1724-5ML
1,5-Decadiyne 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1,5-Decadiyne
Fórmula: C₁₀H₁₄
Peso Molecular: 134.22 g/mol
Ponto de ebulição: 79°C
Número MDL : MFCD00041651
Número CAS: 53963-03-4
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50d3e1178df7cf5059cacf30797253cad00ed66c&vid=50d3e1178df7cf5059cacf30797253cad00ed66c&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR