Print…
p-Terphenyl ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0020-25G T0020-500G T0020-100G
TCIAT0020-25GEA 28 EUR
TCIAT0020-25G TCIAT0020-500G TCIAT0020-100G
p-Terphenyl ≥99.0% (por GC)
p-Terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₄
Ponto de ebulição: 389°C
Ponto de Fusão: 210…211 °C
Densidade: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003061
Número CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb50149662699269df3fdb150afd26bb425ba068&vid=fb50149662699269df3fdb150afd26bb425ba068&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency