Print…
2,5-Dimethoxytoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2552-25G D2552-5G
TCIAD2552-25GEA 203 EUR
TCIAD2552-25G TCIAD2552-5G
2,5-Dimethoxytoluene ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimethoxytoluene
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 218°C
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00041901
Número CAS: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5063ebd50637e5057fc84169e41b3b9798c8151a&vid=5063ebd50637e5057fc84169e41b3b9798c8151a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %