Print…
2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
D1444-25G D1444-500G
TCIAD1444-25GEA 42 EUR
TCIAD1444-25G TCIAD1444-500G
2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 1,139 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008728
Número CAS: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a258c277083fdecf9c18a95ebbd41056798fc00&vid=1a258c277083fdecf9c18a95ebbd41056798fc00&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %