Print…
1,4-Dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Naphthalene-1,4-diol, 1,4-Naphthalenediol, alpha-Naphthohydroquinone
D0589-25G D0589-5G
TCIAD0589-25GEA 262 EUR
TCIAD0589-25G TCIAD0589-5G
1,4-Dihydroxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
1,4-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003977
Número CAS: 571-60-8
EINECS: 209-336-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27fa6a6697ac4ccf793a43528f23eb15bbb3bed2&vid=27fa6a6697ac4ccf793a43528f23eb15bbb3bed2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency