Print…
Hidroquinona ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0186-25G H0186-500G
TCIAH0186-25GEA 16 EUR
TCIAH0186-25G TCIAH0186-500G
Hidroquinona ≥99.0% (por análise titulométrica)
Hidroquinona
Fórmula: C₆H₄(OH)₂
Ponto de ebulição: 282°C
Ponto de Fusão: 172 °C
Densidade: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002339
Número CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1617bcf6caad784bc4042b9b3ab9740f32ad8544&vid=1617bcf6caad784bc4042b9b3ab9740f32ad8544&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Redox method) min. 99.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in dilute Acetic acid transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.02 %