2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D3695-1G
D3695-5G
TCIAD3695-1GEA
35
EUR
TCIAD3695-1G
TCIAD3695-5G
2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
2,5-Difluorophenyl isocyanate
Fórmula:
C₇H₃F₂NO Ponto de ebulição: 54°C Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 56°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00013843 Número CAS: 39718-32-6 UN: 3080 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |