Print…
2',5'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D2502-25G D2502-5G
TCIAD2502-25GEA 41 EUR
TCIAD2502-25G TCIAD2502-5G
2',5'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2',5'-Dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 128°C
Ponto de Fusão: 14°C
Densidade: 1,352 g/cm³ (17.5 °C)
Número MDL : MFCD00000607
Número CAS: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=448325df5a05fe980d6d1edfb68e3d74caed01fd&vid=448325df5a05fe980d6d1edfb68e3d74caed01fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %