Print…
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,4-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
D1318-25G D1318-5G
TCIAD1318-25GEA 119 EUR
TCIAD1318-25G TCIAD1318-5G
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (por GC)
2,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃
Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 11 °C
Densidade: 1,5009 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76°C
Número MDL : MFCD00000608
Número CAS: 320-50-3
EINECS: 206-276-0
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&vid=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %