Print…
Diethyl succinate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
S0103-25G S0103-500G
TCIAS0103-25GEA 23 EUR
TCIAS0103-25G TCIAS0103-500G
Diethyl succinate ≥99.0% (por GC)
Diethyl succinate
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 196°C
Ponto de Fusão: –19 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009208
Número CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&vid=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %