Print…
Ácido succínico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,4-Butanedioic acid
S0100-25G S0100-500G
TCIAS0100-25GEA 18 EUR
TCIAS0100-25G TCIAS0100-500G
Ácido succínico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Ácido succínico
Fórmula: HOOCCH₂CH₂COOH
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182 °C
Densidade: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002789
Número CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&vid=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency