Print…
Dimethyl malonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M0030-25G M0030-500G
TCIAM0030-25GEA 26 EUR
TCIAM0030-25G TCIAM0030-500G
Dimethyl malonate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl malonate
Fórmula: C₅H₈O₄
Peso Molecular: 132.12 g/mol
Ponto de ebulição: 184°C
Ponto de Fusão: -62
Ponto de Inflamação: 91°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008460
Número CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 14,06096
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbbd3282b921f0374e4e84afa0734471194233b1&vid=dbbd3282b921f0374e4e84afa0734471194233b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %