Print…
Ácido Malónico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Propanedioic acid
M0028-25G M0028-500G
TCIAM0028-25GEA 16 EUR
TCIAM0028-25G TCIAM0028-500G
Ácido Malónico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Ácido Malónico
Fórmula: C₃H₄O₄
Peso Molecular: 104.06 g/mol
Ponto de ebulição: 387
Ponto de Fusão: 136
Ponto de Inflamação: 172
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002707
Número CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 14,05710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=842b72e84a565ff87999f4c58e058eca02142935&vid=842b72e84a565ff87999f4c58e058eca02142935&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency