Print…
3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate
D3474-25G D3474-5G
TCIAD3474-25GEA 148 EUR
TCIAD3474-25G TCIAD3474-5G
3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Inflamação: 84°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013868
Número CAS: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4101c5760f270a0c3d7655df617a2fa9e048009e&vid=4101c5760f270a0c3d7655df617a2fa9e048009e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %