Print…
2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0410-25G I0410-5G
TCIAI0410-25GEA 177 EUR
TCIAI0410-25G TCIAI0410-5G
2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 113°C
Densidade: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002012
Número CAS: 28556-81-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&vid=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %