Print…
3,5-Dimethoxytoluene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2526-25G D2526-5G
TCIAD2526-25GEA 156 EUR
TCIAD2526-25G TCIAD2526-5G
3,5-Dimethoxytoluene ≥97.0% (por GC)
3,5-Dimethoxytoluene
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 112°C
Ponto de Inflamação: 101°C
Número MDL : MFCD00015435
Número CAS: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c9ca1ff54cd9e76c9fb6aaa1a0e675ec8c34322&vid=7c9ca1ff54cd9e76c9fb6aaa1a0e675ec8c34322&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %