Print…
2',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dihydroxyacetophenone
D0561-25G D0561-500G D0561-100G
TCIAD0561-25GEA 27 EUR
TCIAD0561-25G TCIAD0561-500G TCIAD0561-100G
2',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142…143 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (141 °C)
Número MDL : MFCD00002279
Número CAS: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 14,08140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1913c187539d2d39b6d650a3330f6ae90c51085&vid=d1913c187539d2d39b6d650a3330f6ae90c51085&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Methanol faint turbidity