Print…
2,6-Difluorobenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2,6-Difluorophenyl)methanol
D2507-25G D2507-5G
TCIAD2507-25GEA 107 EUR
TCIAD2507-25G TCIAD2507-5G
2,6-Difluorobenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
2,6-Difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆F₂O
Peso Molecular: 144.12 g/mol
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 88°C
Número MDL : MFCD00004603
Número CAS: 19064-18-7
EINECS: 242-792-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=482a3f6ed263a17ea794e3cb65e57ef9174e03a6&vid=482a3f6ed263a17ea794e3cb65e57ef9174e03a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %