Print…
3,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D3791-25G D3791-5G
TCIAD3791-25GEA 110 EUR
TCIAD3791-25G TCIAD3791-5G
3,5-Dichlorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 264 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82 °C
Número MDL : MFCD00004634
Número CAS: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc6a6b8d8d2b803e2d1a24ff2eede45762044a3a&vid=bc6a6b8d8d2b803e2d1a24ff2eede45762044a3a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C