Print…
2,4-Dichlorophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0555-25G I0555-5G
TCIAI0555-25GEA 136 EUR
TCIAI0555-25G TCIAI0555-5G
2,4-Dichlorophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 59…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002001
Número CAS: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
UN: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=564c5102e92104f64b5de09061a4212b7bc408dd&vid=564c5102e92104f64b5de09061a4212b7bc408dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency