Print…
2',4'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2′,4′-Dichloroacetophenone
D1490-25G D1490-500G
TCIAD1490-25GEA 16 EUR
TCIAD1490-25G TCIAD1490-500G
2',4'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2',4'-Dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000581
Número CAS: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b179d0c39d1ed2be4c1e031883a8096eefdcb24&vid=1b179d0c39d1ed2be4c1e031883a8096eefdcb24&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %