Print…
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
D4119-1G D4119-5G
TCIAD4119-1GEA 38 EUR
TCIAD4119-1G TCIAD4119-5G
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2',6'-Dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 141°C
Número MDL : MFCD00016339
Número CAS: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbeed74d1d2026853771b7875be8e0e2064373f3&vid=fbeed74d1d2026853771b7875be8e0e2064373f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C