Print…
2,4-Dibromotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3591-1G D3591-5G
TCIAD3591-1GEA 21 EUR
TCIAD3591-1G TCIAD3591-5G
2,4-Dibromotoluene ≥98.0% (por GC)
2,4-Dibromotoluene
Fórmula: C₇H₆Br₂
Ponto de ebulição: 243°C
Ponto de Fusão: -10°C
Densidade: 1,85
Número MDL : MFCD00052985
Número CAS: 31543-75-6
EINECS: 250-689-9
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %