Print…
α,α'-Dichloro-m-xylene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Bis(chloromethyl)benzene, m-Xylene dichloride, m-Xylylene dichloride
D1015-25G D1015-500G D1015-100G
TCIAD1015-25GEA 47 EUR
TCIAD1015-25G TCIAD1015-500G TCIAD1015-100G
α,α'-Dichloro-m-xylene ≥96.0% (por GC)
α,α'-Dichloro-m-xylene
Fórmula: C₈H₈Cl₂
Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Densidade: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000912
Número CAS: 626-16-4
EINECS: 210-932-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb3f77977a182502111cfc38e3f0c23834f8b4d4&vid=fb3f77977a182502111cfc38e3f0c23834f8b4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %