Print…
3',4'-Difluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanone
D1906-25G D1906-5G
TCIAD1906-25GEA 102 EUR
TCIAD1906-25G TCIAD1906-5G
3',4'-Difluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
3',4'-Difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆F₂O
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00009891
Número CAS: 369-33-5
EINECS: 206-717-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e217324d0aee2c7efcb8368f23438ada112f8551&vid=e217324d0aee2c7efcb8368f23438ada112f8551&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %