Print…
3,4-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3,4-Difluorophenyl)methanol
D2415-25G D2415-5G
TCIAD2415-25GEA 137 EUR
TCIAD2415-25G TCIAD2415-5G
3,4-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆F₂O
Peso Molecular: 144.12 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 9
Ponto de Inflamação: 97°C
Número MDL : MFCD00010628
Número CAS: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0525e57b907b27157bc6cff291061157b96e354&vid=e0525e57b907b27157bc6cff291061157b96e354&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %