Print…
Tetrafluorophthalonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1402-25G T1402-5G
TCIAT1402-25GEA 102 EUR
TCIAT1402-25G TCIAT1402-5G
Tetrafluorophthalonitrile ≥98.0% (por GC)
Tetrafluorophthalonitrile
Fórmula: C₈F₄N₂
Número MDL : MFCD00001774
Número CAS: 1835-65-0
EINECS: 217-400-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5bed3cb4d8d0f52ee5db900fe9edc687eda8746&vid=b5bed3cb4d8d0f52ee5db900fe9edc687eda8746&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C