Print…
1,2-Propilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2-Diaminopropane
D0113-25ML D0113-500ML
TCIAD0113-25MLEA 16 EUR
TCIAD0113-25ML TCIAD0113-500ML
1,2-Propilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,2-Propilenodiamina
Fórmula: C₃H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 0,8584 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008089
Número CAS: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN: 2258
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05600af166b6f5e08b650954dae43b7c7ccfa811&vid=05600af166b6f5e08b650954dae43b7c7ccfa811&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %