Print…
1,2-Bis(dimethylamino)methane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
T0969-25ML T0969-500ML T0969-100ML
TCIAT0969-25MLEA 32 EUR
TCIAT0969-25ML TCIAT0969-500ML TCIAT0969-100ML
1,2-Bis(dimethylamino)methane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,2-Bis(dimethylamino)methane
Fórmula: C₅H₁₄N₂
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 84°C
Ponto de Fusão: -55
Ponto de Inflamação: 2°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008328
Número CAS: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 2733
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1cb96ee1e3c4a6963c943e818fdd25348ebb526&vid=d1cb96ee1e3c4a6963c943e818fdd25348ebb526&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %