Print…
EDTA sal dissódico dihidratado ≥99.5% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
E0091-25G E0091-500G
TCIAE0091-25GEA 17 EUR
TCIAE0091-25G TCIAE0091-500G
EDTA sal dissódico dihidratado ≥99.5% (por análise titulométrica)
EDTA sal dissódico dihidratado
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Ponto de Fusão: 252°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150037
Número CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e230b41a3f864c1cbde8d65426bfb85b27ba4c6&vid=4e230b41a3f864c1cbde8d65426bfb85b27ba4c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.5 %
Solubility in Water transparency
pH 4.2 to 4.8 (50 g/L, 25 deg-C)
Chloride max. 0.004%