Print…
α,α'-Dichloro-o-xylene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0429-25G D0429-500G
TCIAD0429-25GEA 44 EUR
TCIAD0429-25G TCIAD0429-500G
α,α'-Dichloro-o-xylene ≥99.0% (por GC)
α,α'-Dichloro-o-xylene
Fórmula: C₈H₈Cl₂
Ponto de ebulição: 241°C
Ponto de Fusão: 54…55 °C
Densidade: 1,393 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00000903
Número CAS: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37809d220f3ff24b31c0571a43701b31f237b88d&vid=37809d220f3ff24b31c0571a43701b31f237b88d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency