Print…
Dietilftalato ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Phthalic acid diethyl ester
P0296-25ML P0296-500ML
TCIAP0296-25MLEA 17 EUR
TCIAP0296-25ML TCIAP0296-500ML
Dietilftalato ≥99.0% (por GC)
Dietilftalato
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 296°C
Ponto de Fusão: -41°C
Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 162°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009111
Número CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 14,07371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=986ab50da6c333e8d88acb4707960380be3fb895&vid=986ab50da6c333e8d88acb4707960380be3fb895&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %