Print…
Ftalato de dibutilo ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: DBP
P0292-25ML P0292-500ML
TCIAP0292-25MLEA 16 EUR
TCIAP0292-25ML TCIAP0292-500ML
Ftalato de dibutilo ≥97.0% (por GC)
Ftalato de dibutilo
Fórmula: C₁₆H₂₂O₄
Peso Molecular: 278.35 g/mol
Ponto de ebulição: 340°C
Ponto de Fusão: -35
Ponto de Inflamação: 157°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009441
Número CAS: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN: 3082
ADR: 9 III
ALCANCE: 01-2119493042-44
Merck Index: 14,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db74ff1cae12482049d90843967d2a8c47b6da42&vid=db74ff1cae12482049d90843967d2a8c47b6da42&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %