Print…
Diethyl sebacate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sebacic acid diethyl ester, Decanedioic acid diethyl ester, Diethyl decanedioate
S0024-25ML S0024-500ML
TCIAS0024-25MLEA 16 EUR
TCIAS0024-25ML TCIAS0024-500ML
Diethyl sebacate ≥98.0% (por GC)
Diethyl sebacate
Fórmula: C₁₄H₂₆O₄
Ponto de ebulição: 309°C
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 167°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009219
Número CAS: 110-40-7
EINECS: 203-764-5
Merck Index: 14,08415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84d4d69f39338acaf5f3d6b7a7b78a2ef2ea9d82&vid=84d4d69f39338acaf5f3d6b7a7b78a2ef2ea9d82&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %