Print…
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropiónico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1373-1G C1373-25G C1373-5G
TCIAC1373-1GEA 18 EUR
TCIAC1373-1G TCIAC1373-25G TCIAC1373-5G
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropiónico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropiónico
Fórmula: H₃CCHClCOOH
Ponto de ebulição: 186 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 5 °C
Densidade: 1,255 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064205
Número CAS: 29617-66-1
EINECS: 411-150-5
UN: 2511
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afacb94cfcc902aae540fa0988493f38b1e6feb1&vid=afacb94cfcc902aae540fa0988493f38b1e6feb1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (neat)