Print…
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
M0829-1G M0829-5G
TCIAM0829-1GEA 38 EUR
TCIAM0829-1G TCIAM0829-5G
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Número MDL : MFCD00064216
Número CAS: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b65eb04dfcd2d155ed75a6d3861ac93f52e86179&vid=b65eb04dfcd2d155ed75a6d3861ac93f52e86179&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 69.0 deg-C